926876
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å
Synonyme(s) :
Mesoporous silica
About This Item
Produits recommandés
Dimension de pores
30 Å pore size
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable