925225
KB02yne
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-(6-(hex-5-yn-1-yloxy)-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Functionalized scout fragment
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals (or Solid or Liquid)
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Related useful products may include:
- Cysteine-reactive fragments: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfoxide (925136), CoLDR probe (923818)
- Functionalized scout fragments: KB02-COOH (925047), KB05yne (925144)
- Electrophilc degraders featuring scout fragments: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotin-SLF (914223)
- Cysteine-reactive probes for chemoproteomics: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059)
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3