Principaux documents
925063
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
Technipur®, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Ag2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.75
Beilstein:
6936654
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
≥99% trace metals basis
Niveau de qualité
Essai
≥99% trace metals basis
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Application
Silver carbonate can be used to enhance the electrical conductivity of polystyrene based composite, which could be used in aerospace industry for anti-static applications.
Informations légales
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Recent Review on Nanofluid/Nanocomposites for Solar Energy Storage.
Rashid F L, et al.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(4), 780-789 (2020)