916447
Thallium(I) iodide
AnhydroBeads™, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Thallium iodide, Thallium monoiodide, Thallium(1+) iodide, Thallous iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
~10 mesh
Pf
440 °C (lit.)
Densité
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable