904953
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
Synonyme(s) :
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
>300 °C
Clé InChI
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable