Key Documents
902853
Sigma-Aldrich
Metoprolol acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable