900792
L-Leucine-13C,d7,15N (2,3,3,4,5,5,5-d7, pro-S-methyl-13C)
≥97 atom % 13C, ≥95 atom % D, ≥95 atom % 15N, ≥95% (CP), optical purity≥95 (at α-carbon)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥97 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Pureté optique
≥95 (at α-carbon)
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+9
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable