Principaux documents
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Formule linéaire :
DNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solution
Concentration
90 wt. % in D2O
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable