Principaux documents
88754
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J502-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H40FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
Clé InChI
MJOXBJGLXGTJRJ-FGJQBABTSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.