Documents
88012
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7]4N(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.69
Numéro Beilstein :
3642933
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
crystals
Pf
122-125 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable