Merck
82804
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium betain, NDSB 201, PPS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-491-3
Beilstein/REAXYS Number:
1621867
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
crystals
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO3S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate can be used:
  • As a Bronsted acid ionic liquid catalyst in combination with H2SO4 and H3PO4 for the dehydration of glycerol to acrolein via semi-batch reaction technique.
  • As a catalyst in the form of sulfonated heteropoly acid salts for the synthesis of isoamyl isovalerate.
  • In the preparation of molybdenum imido alkylidene NHC catalysts, which are used in biphasic olefin metathesis.
  • To prepare water-stable SO3H-functionalized Brønsted acidic task-specific ionic liquids (TSILs).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe