805742
Sodium hexadecyl sulfate
contains ~40% sodium stearyl sulfate
Synonyme(s) :
Cetylsulfuric Acid Sodium Salt, Hexadecylsulfuric Acid Sodium Salt, Sodium Cetyl Sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
178 °C
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable