Documents
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CF3CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
77-80 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup