Key Documents
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
DCO2ND4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
NMR: suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
Clé InChI
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1