78429
p-Phenylenediamine
≥99.0% (GC/NT)
Synonyme(s) :
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
1.08 mmHg ( 100 °C)
Description
anti-fade reagent
Essai
≥99.0% (GC/NT)
Forme
flakes
pb
267 °C (lit.)
Pf
138-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used as a reactant in the synthesis of azo-schiff-base complexes of various metals.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges