778508
4-Hexylphenol
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Hydroxyphenyl)hexane, p-n-Hexylphenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
23-32 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10,13H,2-6H2,1H3
Clé InChI
SZWBRVPZWJYIHI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable