Principaux documents
777862
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2,3,4-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C12C39H98O6
Poids moléculaire :
819.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+12
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
Clé InChI
PVNIQBQSYATKKL-FELDZGLXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable