Key Documents
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
186-191 °C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable