Documents
765228
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Formule linéaire :
13C6H12
Poids moléculaire :
90.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98%
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18.0 °C - closed cup