Merck
761990
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.11 °C