Principaux documents
748439
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzhydrol
97%
Synonyme(s) :
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
113-118 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
Clé InChI
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable