Key Documents
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
70-75 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable