Principaux documents
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11D8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
yellow to green
Pf
105-107 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Catégories apparentées
Application
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2