Principaux documents
737097
Sigma-Aldrich
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable