A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
95%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
140-145 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI key
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable