Principaux documents
734578
Sigma-Aldrich
Ruthenium iodide
anhydrous, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
I3Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
590 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.