Principaux documents
733172
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-18-13C-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC41H82NO8P
Poids moléculaire :
761.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i1+1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-ANOOEZLYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable