A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.53
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-931-3
Beilstein/REAXYS Number:
3979348
MDL number:
Assay:
≥90% (KT)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (KT)
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium di-tert-butoxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges