729868
DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D9H7ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Francesca Froldi et al.
The EMBO journal, 38(7) (2019-02-26)
Rewired metabolism of glutamine in cancer has been well documented, but less is known about other amino acids such as histidine. Here, we use Drosophila cancer models to show that decreasing the concentration of histidine in the diet strongly inhibits