727989
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES
CCC[N+](C)(C)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-7-8(3,4)6-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
FKXJTTMLNYZAOH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable