Key Documents
725463
Sigma-Aldrich
CX41
Umicore
Synonyme(s) :
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]palladium(II) dimer, Dichloro[1,3-bis(diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II) dimer, [(SIPr)PdCl2]2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C54H72Cl4N4Pd2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1131.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
331 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)Cl.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5C=CN(c6c(cccc6C(C)C)C(C)C)\C5=[Pd](\Cl)Cl
InChI
1S/2C27H36N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-16,18-21H,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
TXCXGICCIUAGJY-UHFFFAOYSA-J
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable