Principaux documents
722790
Sigma-Aldrich
trans-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
trans-Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5C13H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Pf
42-44 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable