Key Documents
720917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
48-55 °C
Chaîne SMILES 
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup