Principaux documents
716634
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H44N2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −17.5°, c = 0.5 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CC[C@@H](NCc2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](C1)NCc5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H44N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-32,41-42,45-46H,15-16,29-30,33-34H2/t41-,42-/m1/s1
Clé InChI
OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable