Principaux documents
715824
Sigma-Aldrich
Diethyl (phenylsulfinylmethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC10H17O4PS
Poids moléculaire :
277.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)([13CH2]S(=O)c1ccccc1)OCC
Clé InChI
KJWHUVXWMFEIOL-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable