713074
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Synonyme(s) :
PP14TFSI, [Bmpip][NTf2]
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.2% water
Chaîne SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1(CCCC)CCCCC1
InChI
1S/C10H22N.C2F6NO4S2/c1-3-4-8-11(2)9-6-5-7-10-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-10H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
ZDMWZUAOSLBMEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As an electrolyte in ionic liquid dual ion battery and dual-graphite battery.
- As a model ionic liquid in the study of ionic effect on the desulfurization of fuels.
- In the study of the activity coefficient of different solutes at infinite dilution.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter