Key Documents
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.55
Numéro Beilstein :
1442065
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clé InChI
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable