711292
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545
Densité
1.614 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup