Principaux documents
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)benzylamine
Synonyme(s) :
(2-Aminomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-(2-aminomethylphenyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Point d'ébullition
238-242 °C
Densité
1.054 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.7 °C - closed cup