Principaux documents
708003
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 disulfide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH3SS13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
109 °C
Pf
-85 °C
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup