Merck
705276
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
245-883-5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
mol wt
average Mn 200
refractive index
n20/D 1.444
density
1.045 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
methoxy
SMILES string
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe