Key Documents
704970
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidyl acetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC7H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC(CC1)O[13C](C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(10)11-8-3-5-9(2)6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i7+1
Clé InChI
RWPYOAUYOSFJQV-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable