702684
Zinc methoxide
97%
Synonyme(s) :
dimethoxyzinc
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Pf
107-113 °C
Chaîne SMILES
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable