Principaux documents
700762
Sigma-Aldrich
(S)-SIPHOS-PE
97%
Synonyme(s) :
(11aS)-(−)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′, 7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-bis[(R)-1-phenylethyl]amine, N-Di[(R)-1-phenylethyl]-[(S)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]-phosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H32NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −65.0°, c = 1 in chloroform
Pf
120-125 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3cccc4CCC5(CCc6cccc(O2)c56)c34)c7ccccc7
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
Clé InChI
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
Application
(S)-SIPHOS-PE is a chiral spiro phosphoramidate ligand that can be used to synthesize:
  • Spiroindolenines by Pd-catalyzed intramolecular dearomative arylation of haloaryl-3-substituted indoles.
  • Enantioselective conjugate addition compound by Cu-catalyzed 1,4-addition of diethylzinc (Et2Zn) to cyclic enones.
  • Octaketide natural products via rhodium-phosphoramidite catalyzed alkene hydroacylation.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Highly enantioselective copper-catalyzed conjugate addition of diethylzinc to enones using chiral spiro phosphoramidites as ligands
Zhou H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1582-1584 (2003)
Rhodium-phosphoramidite catalyzed alkene hydroacylation: Mechanism and octaketide natural product synthesis
von Delius M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 15022-15032 (2012)
Palladium (0)-catalyzed dearomative arylation of indoles: convenient access to spiroindolenine derivatives
Wu K-J, et al.
Organic Letters, 14(14), 3772-3775 (2012)