Key Documents
700673
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Di-9-phenanthrenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Synonyme(s) :
(R)-9-Phenanthryl BINOL
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H30O2
Poids moléculaire :
638.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
Pf
192-202 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
Clé InChI
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable