Principaux documents
700509
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 nosylate (methyl 4-nitrobenzenesulfonate)
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6H4D3NO5S
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
powder
Pf
89-92  °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
Clé InChI
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable