Principaux documents
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.00
Beilstein:
2441518
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Essai:
≥98.0% (T)
≥98.0%
Essai
≥98.0% (T)
≥98.0%
Forme
powder
Pf
111-115 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable