Key Documents
686654
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 5
≥97%
Synonyme(s) :
dendron-G5-Carboxyl-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C155H250O94
Poids moléculaire :
3617.59
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Pureté
≥97%
Forme
powder (lyophilized)
Poids mol.
generation 5
Caractéristiques
focal point carboxylic acid
Nb de groupes de surface
32
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,618
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Articles
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.