Principaux documents
68490
Sigma-Aldrich
trans-3-Methyl-2-pentene
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1718856
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Point d'ébullition
70-72 °C
Densité
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clé InChI
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup