Merck
683094
HS157
97%, Umicore, powder
Synonyme(s) :
Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) dichloride, [Ir(1,5-cod)Cl]2, 1,5-Cyclooctadiene-iridium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Iridium(I) chloride 1,5-cyclooctadiene complex dimer, [Ir(1,5-cod)Cl]2, [Ir(cod)Cl]2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24Cl2Ir2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
671.70
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-170-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
HS157, Umicore, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: iridium, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ir].Cl[Ir].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI key
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Application
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Metal precursor for asymmetric allylic substitutions.
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes